Documenti fondamentali
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Sinonimo/i:
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
Scegli un formato
10 PKG
17,30 €
17,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 PKG
17,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
17,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
Tefzel® ferrule
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc P-300X
Raccordi
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
RheFlex® PEEK Fittings Ferrule pack, 1/16 in. tubing
57692
RheFlex® PEEK Fittings
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
58742
Tubing Adapter
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
54995
PEEK Tubing