Documenti fondamentali
58742
Tubing Adapter
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
Scegli un formato
1 EA
31,20 €
31,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
31,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
31,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
CTFE unit
Descrizione
for chromatography applications
Confezionamento
pkg of 1 ea
Foro
1.5 mm (0.060 in.)
Raccordi
for 1/4 in. O.D. tube
1/4-28 male UNF
Descrizione generale
Tubing adaptor is a national pipe thread taper made up of stainless steel which is used to connect a female adaptor. It may be used to connect capillary tubes in HPLC, GC etc.
Applicazioni
Tubing adaptor was used in solid phase extraction.[1]
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Brede et al.
Food additives and contaminants, 21(11), 1115-1124 (2005-03-15)
Migration of aniline from polyamide cooking utensils was investigated. Aniline was found to originate from the application of black colorant in the polyamide 66 raw material. Analysis of polyamide raw material revealed an aniline concentration of 121 +/- 13 mg