Documenti fondamentali
56663-U
Supelco
Micro-Mixer Static Mixers (2 - 25 μL)
10 μL cartridge, stainless steel
Scegli un formato
1 EA
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Compatibilità
for use with ASI Micro Mixer Housing
Descrizione generale
Micro-Mixer Cartridge of 10 μL volume, is made of stainless steel material, to match the plumbing in your pump or delivery system and chemical sensitivity. It is used along with ASI Micro Mixer housing (In-line, Binary, Ternary), in ASI Static Mixers for HPLC and post-column derivatization.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)