Documenti fondamentali
55062
Cap for Mobile Phase Reservoir System
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
Scegli un formato
1 EA
33,20 €
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
33,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc A-620
Raccordi
GL 45 bottle cap
Caratteristiche e vantaggi
Cap fits 1-liter or 2-liter reservoir system bottles. Cap insert has two holes for 1/8 in. tubing, one for luer taper
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)