Documenti fondamentali
48913
Supelco
EPA TCL Pesticides Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
Scegli un formato
1 ML
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 8081,8270
MISA (Canada) Group 22
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Aldrin
    α-BHC
    β-BHC
    Lindane
    δ-BHC
    Heptachlor
    Endrin Ketone
    4,4′-DDE
    p,p-DDD
    Heptachlor exo-epoxide
    4,4′-DDT
    Dieldrin
    α-Endosulfan
    β-Endosulfan
    Endosulfan sulfate
    Endrin
    Endrin Aldehyde
    Methoxychlor
    Vedi tutto (18)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.44 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)