Documenti fondamentali
Z543845
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow delivery cap
two-hole
Scegli un formato
1 EA
228,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
228,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PBT
D.E. tubo
1/8 in.
Raccordi
GL 45
Descrizione generale
For direct solvent delivery to HPLC instruments or simple pressure transfers. Each Delivery Cap includes 10 ft. of PFA tubing. Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Note legali
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.
Domande
  1. Hi I'm just wondering about : VerSA-Flow™ delivery cap two-hole Z543845 What it's Inner diameter
    1 risposta
    1. This product is a standard GL45 hole cap with an insert that accommodates two ports. The cap hole diameter is 1.4 inches or 35.5 mm.