Documenti fondamentali
54774
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
818,00 €
818,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
818,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
818,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
LiChrospher®
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octadecyl
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® RP-18 (5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm) delivers highly reproducible results and is designed for reversed-phase chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. What is the pH range for LiChrospher 100 RP-18, 5 µm, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)?
    1 risposta
    1. The LiChrospher phase has a pH stability range of 2-7.6.