Documenti fondamentali
54778
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
856,00 €
856,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
856,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
856,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L7
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
LiChrospher®
Grado di funzionalizzazione
12.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octyl
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)