Documenti fondamentali
54024-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE Tube
bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), volume 6 mL, pkg of 300 ea
Sinonimo/i:
Carbon/NH2 SPE cartidge, 6 mL
Scegli un formato
300 EA
2.260,00 €
2.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 EA
2.260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
2.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
Confezionamento
pkg of 300 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
aminopropyl phase
carbon phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean LC-NH2 is an aminopropyl phase that retains fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars common in food matrices
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Con l'estrazione in fase solida si purificano i campioni da sottoporre ad analisi cromatografiche, migliorando la qualità dei risultati e proteggendo le colonne analitiche.