53989-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 200 μm HPLC Capillary Column
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Express C18, 2.7 Micron Capillary HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 200 μm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
60 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 200 μm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)