53594-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express F5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
5.5% carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Protocolli
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®