53356
Silica gel on TLC Al foils
L × W 20 cm × 20 cm, without fluorescence indicator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Area superficiale
~500 m2/g
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Descrizione generale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Applicazioni
Altre note
105553
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)