Documenti fondamentali
51170-U
OPTI-SOLV® Mini, Micro, and Nano Filter
mini filter,2μm, pkg of 5 ea
Scegli un formato
5 EA
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
354,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 5 ea
Descrizione generale
The OPTI-SOLV® Mini Filter provides low-impact filtering in a package no longer that a finger tight fitting. Use them to prolong the life of your analytical colum, or before your mass spectrometer as a last line of defense against debris.
The OPTI-SOLV® Micro Filter is based on the same design as the Mini Filter and cuts the internal volume to less that 200 nL. It retains the Mini Filter′s ease of use and functionality. The OPTI-SOLV® Micro Filter features a zero-dead volume connection utilizing Optimize Technologies® patented floating stem technology.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Optimize Technologies is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)