Documenti fondamentali
509515
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
25MDR-LL-GT, volume 25 mL, needle size (not included)
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 25ML, LUER LOCK
Scegli un formato
1 EA
286,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
286,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass syringe
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
needle type Luer lock
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 009462
Volume
25 mL
Descrizione generale
  • SGE gas tight syringe without a needle, Model: 25MDR-LL-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)