Documenti fondamentali
26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
Scegli un formato
2 EA
66,20 €
66,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
66,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
66,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
23 ga
Descrizione
NLL-5/23H
Caratteristiche
point style 5
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 39803
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Raccordi
luer lock
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)