Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50605-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Scegli un formato
398,30 €
Prezzo di listino569,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
398,30 €
Prezzo di listino569,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-