Documenti fondamentali
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Scegli un formato
108 EA
358,00 €
358,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
108 EA
358,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
358,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
amino bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)