Documenti
501522
Supelco
Nitrous oxide in nitrogen, 1 ppm
1 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Forma fisica
gas
Confezionamento
cylinder of 48 L
Produttore/marchio commerciale
Air Liquide America Specialty Gases LLC T44-48
Disponibilità
not available in EU
Concentrazione
1 ppm
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti