Documenti fondamentali
49155
Supelco
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in toluene
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
500 μg/mL each component in toluene
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Polynuclear aromatic hydrocarbons is a group of environmental organic micro-pollutants, which can be released into the environment, due to various factors like the incomplete combustion of organic materials and compounds, fossil fuels, forest fires and also microbiological synthesis.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analita
Descrizione
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[e]pyrene
    Chrysene
    Fluoranthene
    Perylene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Triphenylene
    Vedi tutto (10)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Perovskites and Related Mixed Oxides: Concepts and Applications, Volume 1, 1 (2016)
Comparison of different drying, extraction and detection techniques for the determination of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in background contaminated soil samples
Berset.D.J, et al.
Analytica Chimica Acta, 383, 263-275 (1999)