Documenti fondamentali
48904
Supelco
EPA TCL Phenols Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methylene chloride
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA
610
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type semivolatile
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methylene chloride
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Vedi tutto (11)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)