47641-U
Reversed Phase Test Mix 2
certified reference material, in acetonitrile: water (varied conc.), solution
Sinonimo/i:
HPLC Test Mixture for Reversed Phase Columns
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
solution
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in acetonitrile: water (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?