Documenti fondamentali
48271
Supelco
HPLC Gradient System Diagnostics Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Scegli un formato
6 X 1 ML
52,40 €
52,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 1 ML
52,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
52,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 6 × 1 mL
Concentrazione
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
for use with HPLC System Diagnostics
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This formulation is designed for evaluating how reliably a chromatographic system is providing such fundamentally important parameters as flow rate, proportioning, and mixing.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Butyl 4-hydroxybenzoate
    Ethyl 4-hydroxybenzoate
    Heptyl paraben
    Methyl 4-hydroxybenzoate
    Phenol
    Propyl 4-hydroxybenzoate
    Uracil
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michael B Hicks et al.
The Analyst, 142(3), 525-536 (2017-01-18)
The use of a coulometric array detector in tandem with HPLC-UV was evaluated for the absolute quantitation of pharmaceutical compounds without standards, an important capability gap in contemporary pharmaceutical research and development. The high-efficiency LC flow-through electrochemical detector system allows