Documenti fondamentali
NIST1493
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 1493
Scegli un formato
5 X 1.2 ML
912,00 €
912,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1.2 ML
912,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
912,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)