Documenti fondamentali
47198
Supelco
cis-6-Octadecenoic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane
Sinonimo/i:
Petroselinic acid methyl ester
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12164500
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in heptane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13-
QRTVDKVXAFJVRU-YPKPFQOOSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)