Documenti fondamentali
46827-U
Supelco
Connecticut n-Hydrocarbon Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octacosane
    Octadecane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    Vedi tutto (15)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.