Documenti fondamentali
44419
Supelco
Flacone capillare CERTAN®
1.5 mL bottle, diam. × H 12 mm × 50 mm
Sinonimo/i:
Flacone capillare CERTAN®
Scegli un formato
10 EA
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
diam. × alt.
12 mm × 50 mm
Volume
1.5 mL
Descrizione generale
SUGGERIMENTO: Per estrarre una soluzione dai flaconcini capillari CERTAN® usare una siringa con ago di diametro non superiore a 0,8 mm e almeno 70 mm di lunghezza.
Questi flaconcini offrono il vantaggio di una fiala sigillata insieme alla flessibilità di un flacone con tappo a vite o di un flaconcino con setto. Questi contenitori esclusivi di campioni, con tappo a vite e apertura capillare di 1,2 × 28 mm di altezza sono progettati per la conservazione di campioni volatili e standard di riferimento.
Vantaggi:
  • Nessuna variazione apprezzabile della concentrazione, anche da aperti
  • Conservazione protetta, minima evaporazione
  • Riduce al minimo il rischio di contaminazione
  • Riempimento ed estrazione del campione con una siringa standard per GC
  • Essenzialmente a prova di fuoriuscite
  • Tappo a vite rivestito in PTFE
Applicazione:
  • Conservazione di liquidi estratti da fiale di vetro convenzionali
  • Conservazione di soluzioni madre e standard
  • Conservazione di campioni difficili, come i composti alogeni volatili e gli aromatici BTEX
  • Archiviazione di campioni ed estratti per la produzione o il CQ
Applicazioni
Per estrarre una soluzione dai flaconcini capillari CERTAN® usare una siringa con ago di diametro non superiore a 0,8 mm e almeno 70 mm di lunghezza.
Note legali
CERTAN is a registered trademark of LGC Group
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)