Documenti fondamentali
43306
Supelco
Phytanic acid
mixture of isomers, analytical standard
Sinonimo/i:
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid, NSC 108698, Phytanoic acid
Scegli un formato
10 MG
158,00 €
100 MG
476,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
158,00 €
100 MG
476,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
analytical standard
Qualità
mixture of isomers
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)