Documenti fondamentali
42350
Supelco
Bruker quantitative PQ Certified Reference Material
TraceCERT®, 1H Performance Qualification sample for qNMR in DMSO-d6
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethoxybenzene and 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene mixture in DMSO-d6
Scegli un formato
5 X 0.75 ML
435,00 €
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 0.75 ML
435,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
qNMR: suitable
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.