Documenti fondamentali
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C8H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)