Documenti fondamentali
699594
Sigma-Aldrich
L-Thyroxine-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3,3′,5,5′′-Tetraiodo-L-thyronine-13C12, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy-13C6)-3,5-diiodophenyl-13C6]-L-alanine, T4-(ring-13C12)
About This Item
Formula condensata:
HO13C6H2(I)2O13C6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecolare:
788.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
223 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group for pricing, availability and packaging at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at [email protected]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)