Documenti fondamentali
41402
Supelco
Coniferyl alcohol
analytical standard
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
Scegli un formato
10 MG
61,60 €
61,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
61,60 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
2048961
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
61,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)