Documenti fondamentali
40862
Supelco
Flavone
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Scegli un formato
100 MG
51,80 €
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
51,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Beilstein:
157598
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)