6-Hydroxyflavanone is poorly soluble in water but is soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) at a concentration of 47 mg/mL.
419796
6-Hydroxyflavanone
99%
Scegli un formato
34,23 €
Prezzo di listino48,90 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
34,23 €
Prezzo di listino48,90 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
220-222 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc2OC(CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15-16H,9H2
XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What are the solvents that can be used to dissolve 6-Hydroxyflavanone ?
1 risposta-