Documenti fondamentali
40542
Supelco
Aniline solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Blood, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild
Sung Jin Bae et al.
European journal of medicinal chemistry, 57, 383-390 (2012-11-15)
We attempted to design and synthesize (E)-N-substituted benzylidene-hydroxy or methoxy-aniline derivatives and to evaluate their inhibitory effect on tyrosinase activity and anti-melanogenesis activity in murine B16F10 melanoma cells. Derivatives with a 4-methoxy- or 4-hydroxy-anilino group exerted more potent inhibition against
Huihui Yang et al.
Electrophoresis, 34(4), 510-517 (2012-11-23)
A novel (3-sulfopropyl methacrylate potassium)-silica hybrid monolithic column for CEC has been prepared by a simple one-pot approach based on efficient thiol-ene click chemistry. In this process, the polycondensation of hydrolyzed alkoxysilanes and in situ click reaction of vinyl groups
Dongdong Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(2), 173-175 (2012-11-22)
An efficient synthesis of free (NH)-phenanthridinones through Pd-catalyzed C(sp(2))-H aminocarbonylation of unprotected o-arylanilines under an atmospheric pressure of CO has been developed. Some ortho heteroarene substituted anilines as well as N-alkyl protected o-arylanilines are also suitable substrates for this C-H
Timo Stahl et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1248-1251 (2013-01-15)
Heterolytic splitting of the Si-H bond mediated by a Ru-S bond forms a sulfur-stabilized silicon cation that is sufficiently electrophilic to abstract fluoride from CF(3) groups attached to selected anilines. The ability of the Ru-H complex, generated in the cooperative