Documenti fondamentali
40102
Supelco
γ-BHC
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
Lindane solution, γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, γ-benzene hexachloride
Scegli un formato
1 ML
34,70 €
34,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
34,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
34,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
4,4′-DDT PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31041
4,4′-DDT
Lindane Bioremediation Capability of Bacteria Associated with the Demosponge Hymeniacidon perlevis
Loredana S, et al.
Marine drugs, 15, 108-108 (2017)
Improvement of lindane removal by Streptomyces sp. M7 by using stable microemulsions
Saez MJ, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 144, 351-359 (2017)
John Vijgen et al.
Environmental science and pollution research international, 18(2), 152-162 (2010-11-26)
Hexachlorocyclohexane (HCH) isomers (α-, β- and γ- (Lindane)) were recently included as new persistent organic pollutants (POPs) in the Stockholm Convention, and therefore, the legacy of HCH and Lindane production became a contemporary topic of global relevance. This article wants
Microbial degradation of the pesticide lindane (gamma-hexachlorocyclohexane).
B K Singh et al.
Advances in applied microbiology, 47, 269-298 (2003-07-25)
Kaoruko Mizukawa et al.
Marine pollution bulletin, 70(1-2), 296-302 (2013-03-19)
We analyzed polychlorinated biphenyls (PCBs), dichlorodiphenyl dichloroethane and its metabolites, hexachlorocyclohexanes (HCHs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and hopanes, in plastic resin pellets collected from nine locations along the Portuguese coast. Concentrations of a sum of 13 PCBs were one order