33856
α-HCH
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-BHC
Scegli un formato
34,00 €
Prezzo di listino68,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
34,00 €
Prezzo di listino68,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
156-161 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
JLYXXMFPNIAWKQ-SHFUYGGZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)