Documenti fondamentali
33233-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
Sinonimo/i:
PTFE/Rubber Crimp Caps
Scegli un formato
1000 EA
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
177,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
Dimens. apertura
4.8 mm
Diam. sigillo × spessore
11 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 11 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)