Documenti fondamentali
854140
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
17,70 €
17,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
17,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
17,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo
11 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Descrizione generale
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)