30139-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbotrap® 300, stainless steel TD tube, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
stainless steel TD tube
agenzia
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
unconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 × 3 1/2
Matrice
Carbotrap® 300 graphitized carbon black (GCB)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Categoria alternativa più verde
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)