30136-U
Carbopack™ B
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea, matrix Carbopack™
Prodotti consigliati
Materiali
glass TD tube
agenzia
ASTM® D6196
Nome Commerciale
Carbopack™
Caratteristiche
fritted
unconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Misura
45-60 mesh
Area superficiale
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)