Documenti fondamentali
29836-U
Supelco
SLB®-IL60i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
Scegli un formato
1 EA
461,50 €
461,50 €
Prezzo di listino923,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
461,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
461,50 €
Prezzo di listino923,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.26 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
applicazioni
food and beverages
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Application: The selectivity of SLB-IL60i is more polar than PEG/wax phases, resulting in unique elution patterns. It has a higher maximum temperature than most PEG/wax columns (280 °C compared to 260-270 °C). Excellent alternative to existing PEG/wax columns. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
Protocolli
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.