Vai a
26257
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
25F-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 25UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
80,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 003200
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
25 μL
application(s)
general analytical
General description
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 25F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
262592625626261
description
25F-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
10F-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
500F-GT, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 003200
manufacturer/tradename
SGE 005200
manufacturer/tradename
SGE 002200
manufacturer/tradename
SGE 007200
volume
25 μL
volume
100 μL
volume
10 μL
volume
500 μL
needle size
25 ga
needle size
25 ga
needle size
26 ga
needle size
25 ga
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)