Documenti fondamentali
29556-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
Scegli un formato
1 EA
483,00 €
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
483,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Parametri
0-100 psi
Descrizione generale
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)