Documenti fondamentali
28522-U
Supelco
ATIS Purge and Trap/Humidifier Module
Scegli un formato
1 EA
1.080,00 €
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.080,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
A separate module is available that will allow you to purge aqueous samples onto an adsorbent tube at ambient temperatures. This module can also be used to generate a dynamic humidified stream of the carrier gas for spiking calibration standards. The purge and trap module includes purge and trap glassware, and a separate flow controller that allows the user to set a separate purge (wet) flow rate independently of the dry flow rate. The purge and trap module accepts standard 22mL threaded vials to simplify your sample prep.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)