Documenti fondamentali
28518-U
Supelco
Campionatori a secco ASSET® EZ4
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 40 ea, ASSET®
Sinonimo/i:
ASSET® EZ4 Dry Samplers
Scegli un formato
40 EA
2.390,00 €
2.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 EA
2.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
2.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Campionatori a secco ASSET® EZ4, pkg of 40 ea
Nome Commerciale
ASSET®
Confezionamento
pkg of 40 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Matrice
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Stoccaggio e stabilità
Store at 4 °C. (Refrigerate upon receipt)
Note legali
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Domande
  1. What type of fitting connector is required to connect the sampler to tubing to sample pump
    1 risposta
    1. See the image and connection instructions below to connect the ASSET EZ4 Dry Samplers to the pump. Connect the outlet of the sampler to an air-sampling pump. One female luer to 1/4” Hose Barb Adapter is included to connect the male luer fitting of the Asset Sampler to 1/4” (6.35 mm) I.D. tubing.