T0818
Pharmed L/S tubing
Scegli un formato
210,00 €
Scegli un formato
About This Item
210,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 25 ea
Diam. int.
0.12 in. (3.1 mm)
Misura
Categorie correlate
Descrizione generale
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)