28282-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Tenax® GR GLASS TD TUBE, 7IN, FOR GERSTE
Scegli un formato
38,35 €
Prezzo di listino76,70 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
38,35 €
Prezzo di listino76,70 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
Compatibilità
suitable for (extends range of Tenax TA)
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)