28274-U
Carbosieve SIII Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Carbosieve S-III SS TD TUBE, 7 IN., FOR GERSTEL
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbosieve SIII, stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materiali
stainless steel TD tube
agenzia
EPA TO-2
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbosieve
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Categoria alternativa più verde
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)