Documenti fondamentali
28222-U
Supelco
DSD-DNPH Tube Holder
Scegli un formato
1 EA
69,40 €
69,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
69,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
69,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
passive air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)