Documenti fondamentali
28071-U
Supelco
Colonna GC capillare Equity-1
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametri
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta
133
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: questa colonna è progettata per applicazioni generali per le quali non sia richiesta una colonna non polare. Gli analiti verranno separati principalmente in base al punto di ebollizione.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G1, G2 e G9 dell′USP.
Fase:
  • Legata
  • Poli(dimetil silossano)
Limiti di temperatura:
  • ≤0,32 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 325 °C (isoterma) o 350 °C (programmata)
  • ≤0,32 mm DI, ≥2 μm: Da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)